VWR®, Kjøleposer
Leverandør: VWR
VWR®
216-0188EA 2025 NOK
216-0188 216-0189 216-0190 216-0191
VWR®, Kjøleposer
Kjøleposer
Semi-rigid foam.
  • Faseendringer ved 0 °C
  • Går tilbake til skumtilstand etter tining
  • Hold formen under alle bruksstadier
  • Engangsbruk
Optimal ved begrenset plass. De beholder alltid formen ved kjøling, bruk og tining. Tilgjengelig i mange forskjellige størrelser og egner seg for en rekke ulike bruksområder. Hver enkelt kjølepose er vakuumforseglet for å sikre ensartet vekt og form.