Du søkte etter: Kyvetter
VWR har et stort utvalg av ulike typer kyvetter. Kyvetter i flere materialer, glasskyvetter, plastkyvetter, eller kvartskyvetter. Kyvetter som er helt transparente eller med aluminium. Sylinderformede kyvetter eller rektangulære. Enkel UV absorbsjon. Kyvetter for automatiserte instrumenter finnes også.
VWR har et stort utvalg av ulike typer kyvetter. Kyvetter i flere materialer, glasskyvetter, plastkyvetter, eller kvartskyvetter. Kyvetter som er helt transparente eller med aluminium. Sylinderformede kyvetter eller rektangulære. Enkel UV absorbsjon. Kyvetter for automatiserte instrumenter finnes også.
93  treff i ditt søk
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Optical glass, Lengde på lysvei: 50 mm
HMS Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektroporasjonskyvettene er fremstilt av klar polypropylen av høy kvalitet og er kompatible med alle vanlige kommersielt tilgjengelige elektroporator...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Square cuvette, VWR®, V-1200/UV-1600PC/UV-3100PC, Glass, Lengde på lysvei: 10×10 mm
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kyvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Kvartsglass, Lengde på lysvei: 30 mm, Høyde: 15 mm
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kyvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Lengde på lysvei: 10 mm, Høyde: 15 mm, Volum: 200 µl
Artikkenummer: (634-1067)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA), for use with most polar solvents, acids and alkaline solutio...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Produsent: Brand
Beskrivelse: Engangs-UV-kyvetter av plast erstatter ofte dyre og ømfintlige kyvetter av glass og/eller kvartsglass.
Produsent: HELLMA
Beskrivelse: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Produsent: HELLMA
Beskrivelse: Mikrokyvetter med PTFE lokk eller stoppere.
Produsent: HELLMA
Beskrivelse: Ultra-micro cuvettes with PE stoppers.
Produsent: HELLMA
Beskrivelse: Macro cuvettes for high precision analytical techniques.
Produsent: HELLMA
Beskrivelse: These semi-micro cuvettes are specially designed for research needs.
Produsent: HELLMA
Beskrivelse: The cuvettes are designed with a chamber to minimise bubble formation.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom