Du søkte etter: Eksikatorer
VWR har et bredt utvalg av ulike eksikatorer for tørking og tørkeprosesser. Kommer i flere størrelser. Eksikator i glass eller plass. Vakumkompatible varianter. Ekstratilbehør som bunner, absorbsjonskuler, kieselgel og lokk.
VWR har et bredt utvalg av ulike eksikatorer for tørking og tørkeprosesser. Kommer i flere størrelser. Eksikator i glass eller plass. Vakumkompatible varianter. Ekstratilbehør som bunner, absorbsjonskuler, kieselgel og lokk.
96  treff i ditt søk
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borsilikatglass 3.3.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Eksikatorplater i porselen. Senterhull 20 mm Ø, filterhull ca. 5 mm Ø. Passer til alle eksikatorer med tilsvarende diameter.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borsilikatglass 3.3.
Artikkenummer: (467-0061)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: This transparent acrylic cabinet has a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip. Designed for storing or drying hum...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Tørkeapparat, Plate, Porcelain, Diam: 235 mm
Artikkenummer: (BOHLV1910-07)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: PC desiccator cabinet which has reinforced aluminium frame with antistatic acrylic panels and easily readable electronic hygrometer. Mainly used for t...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borsilikatglass 3.3. Ideelle til tørking og tørkeprosesser, oppbevaring i vakuum og til beskyttelse mot virkningene av luft og fuktighet. Bruk...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Desiccator cabinets, PC ESD, have a reinforced aluminium frame with panels made of antistatic polycarbonate and an easy to read electronic hygrometer....
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Orange polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap-fit closing and integrated gasket en...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Clear polycarbonate lockable desiccators with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Tempera...
Artikkenummer: (BOHLV1830-07)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Aluminium frame with 2-pane insulation (inside glass, outside acrylic glass), including four shelves made of PC, usable with up to max. 26 shelves. In...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: These transparent acrylic cabinets have solid 25 mm thick walls, a circular silicone seal and a vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury).
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Clear polycarbonate portable desiccator with convenient handle. Door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closu...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no o...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom