Eksikator, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3120EA 2825 NOK
467-3120
Eksikator, Nalgene®
Eksikatorer Eksikator, plast
Gjennomsiktig PC, uknuselig og lett. Passer til bruk både under vakuum og ikke-vakuum Bred bunn som gir god stabilitet. Passer til 6,4 mm (¼') til 19 mm (¾') i.d. vakuumslange og kan brukes sammen med en hvilken som helst standard 230 mm eksikatorplate, f.eks. 467-3100. Bør bare brukes ved romtemperatur.
  • Praktiske sidearmer på lokket og bunnen
  • O-ringen sørger for lufttett lukking. Fett er ikke nødvendig
  • Avtakbar stoppekran
Bestillingsinformasjon: Leveres uten plate. En passende plate bestilles separat.