Eksikator, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-0021EA 1200 NOK
467-0021
Eksikator, Nalgene®
Eksikatorer Eksikator, plast
Ideell til tørking og tørkeprosesser. Lokk i gjennomsiktig, uknuselig PC med forsenket kant. Bunnen er i slitesterk, blå PP.
  • Bunnen er resistent mot alle faste tørkemidler
  • Kan autoklaveres
Leveringsinformasjon: Leveres med 140 mm aluminiumsplate.