  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (10)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Eksikatorskap
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18709546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Klar, polystyren. Skapene har en dør med skumgummipakning.
Produsent:  Nalgene
Beskrivelse:   Gjennomsiktige skap for støv- og fuktighetsfri oppbevaring. Ideelle til oppbevaring av vannfrie, hygroskopiske biologiske eller kjemiske forbindelser ...
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Kabinettene har forsterket aluminiumsramme, dør med skumgummipakning og magnetstripe. Utformet for lagring eller tørking av fuktsensitive produkter ve...
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Clear polycarbonate portable desiccator with convenient handle. Door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closu...
Artikkenummer: (BOHLV1927-07)
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Orange acrylic cabinets have a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip, orange acrylic panels reduce light inciden...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Tørkeapparat, Skap, SICCO, PMMA, Super-Maxi 1 (280 l), Antall hyller: 4, med: 1 kammer og 1 dør, B×D×H (utv): 560×580×1150 mm, BxDxH innv: 495×540×1030 mm
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Opaque black polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap fit closing and integrated gas...
Artikkenummer: (467-0061)
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Tørkeapparatskap, Skap, SICCO, Akryl, Big Star (140 l), Antall hyller: 2, B×D×H (utv): 560×580×560 mm, BxDxH innv: 495×540×500 mm
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 35
  1  2  3  4  5  Neste