Du søkte etter: Eksikatorplater
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Eksikatorplater i porselen. Senterhull 20 mm Ø, filterhull ca. 5 mm Ø. Passer til alle eksikatorer med tilsvarende diameter.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Tørkeapparat, Plate, Porcelain, Diam: 184 mm
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Artikkenummer: (467-3100)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Uknuselige eksikatorplater med flammepolert, korrosjonsbestandig, inert, ikke-klebrig emaljeoverflate av svakt grønn metallkjeramisk materiale.. Passe...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Perforerte PP-eksikatorplater. Passer til disse eksikatorene: 467-2115, 467-2120 og 467-2125. Må bare brukes ved romtemperatur. Egner seg ikke til var...
Produsent: Brand
Beskrivelse: Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Produsent: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse: Eksikatorplater i porselen. Senterhull 20 mm Ø, filterhull ca. 5 mm Ø. Passer til alle eksikatorer med tilsvarende diameter.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Artikkenummer: (WITG8.535.005)
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (NALG5306-0130)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Tørkeapparat, Plate, PC, Diam: 343 mm
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom