Du søkte etter: Cellekulturskåler
38  treff i ditt søk
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 ...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional struct...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide ha...
Tilbud
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS belagt med jevn påføring av humant fibronektin. Fremmer adhesjon, spredning, proliferasjon og differensiering av mange celletyper, særlig fibroblas...
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS. Corning® PureCoat™ surfaces are a novel family of chemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance. A pr...
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS belagt med grisegelatin. Corning® BioCoat™ Gelatin Cellware er et substrat som fremmer celleadhesjon og -vekst ved dyrking av mange forskjellige ce...
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PS, coated with rat tail collagen type I. Collagen type I is an extracellular matrix protein, which in vivo influences adhesion, migration and ...
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PS with integrated glass bottom, sterile. CELLview™ glass bottom dishes combine the convenience of a standard 35 mm disposable plastic cell culture di...
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS, Collagen, I fra rottehale, sterile, ikke-pyrogene.
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS belagt med jevn påføring av muselaminin. Fremmer adhesjon, proliferasjon og differensiering av ulike cellelinjer, nevroner, epitelceller, myocytte...
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: These sterile, PS cell culture dishes have a cell-repellent surface to effectively inhibit cell attachment. Achieved through a chemical polymer modifi...
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PS, polymer-coated. For the propagation of fastidious cells like primary or sensitive cells as well as cells cultivated under restricted growth condit...
Artikkenummer: (GREI688160_240)
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PS, cell culture-treated, sterile.
UOM: 1 * 240 Items
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PS, cell culture-treated, sterile. Available with a variety of different dimensions and growth areas. The 57 cm² and 143 cm² dishes have an extra high...
Artikkenummer: (734-0140)
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS belagt med jevn påføring av poly-D-lysin og laminin. Fremmer adhesjon og differensiering av nerveceller for en rekke bruksområder.
UOM: 1 * 10 Items
Sertifikater
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom