Fordampningsskål, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
DURAN®
216-1272EA 190 NOK
216-1272 216-1273 216-1270 216-1271 216-1276 216-1277 216-1274 216-1275 216-1278
Fordampningsskål, DURAN®
Skåler Fordampingsskåler
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar, med helletut.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For mange forskjellige bruksområder. Med flat bunn og matt skrivefelt (fra volum på 170 ml og større).
*without labelling field
Sertifiseringer: DIN 12336