  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (129)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Petriskåler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/17/18709617.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"60"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS. Alle skåler er produsert under strenge aseptiske forhold med linjeproduksjon og -pakking (klasse 100). Sterile skåler gammabestråles (10 kGy)...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR® Petri dishes are made from borosilicate 3.3 glass and can therefore be sterilised and/or used for applications that require heat. The reusable gl...
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Sodaglass. Hydrolytic class III. Diameter quoted in the table is the external diameter of the lid. The height refers to the height of just the base.
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   PS-skål, cellulosepute. Ideell for mikrobiologisk analyse med membranfilterteknikken. Petriskåler med absorberende puter kan brukes til buljongmedier,...
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   DURAN®. Denne skålen brukes i farmasiindustrien, næringsmiddelindustrien og i sykehusmiljøer, for overflater som hud, operasjonsbord og arbeidsflater.
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   DURAN®, presset. Uten seksjoner.
Artikkenummer: (SCOT1184071)
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Soda-lime glass. Hydrolytic class III.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (516-8020)
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   PS. Analyslide®-petriskålen har rektangulær bunn og et rundt kammer som passer til et 47 mm membranfilter. Prøven er beskyttet under mikroskopiun...
UOM:  1 * 100 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 60
  1  2  3  4  5  6  7  8  Neste