Petriskål
Leverandør: Greiner bio-one
391-0558EA 2025 NOK
391-0558 391-0487 391-0486 391-3665 391-0488 391-3655 391-2079 391-0493 391-3661 391-0490 391-3660 391-0261 391-0491 391-2072
Petriskål
Dyrkningsplater Petriskåler
Lagd av krystallklar PS for bruk i mikroskopi. Utgaver med eller uten ribber.
  • Enkel å stable
  • Tung konstruksjon sørger for god temperaturbestandighet under arbeid med varm agar
  • Med ribber for bedre gassutskiftning, eller uten ribber for lengre inkubasjonstider