Fargekrukker
Leverandør: Hecht
631-9329EA 94 NOK
631-9329 631-9328 631-9321
Fargekrukker
Krukker Fargetrau
Soda-lime glass.
  • For 10 standard objektglass (76×26 mm)
Fargetrauet består av fargetrau, innsats og håndtak i rustfritt stål.