  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Dispensere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
VWR har dispensere for væsker, forbruksartikler og verneutstyr på laboratoriet som såpe, voks, servietter, tape, håndkrem, sprøyter og handsker. Disse kan være bordmodeller, veggmonterte, elektroniske og automatiserte.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"253"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Epoksybelagt ståltrådstativer som har plass til hanskeesker fra de fleste kjente leverandører.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Holders made from tough, clear acrylic. You can clearly see the size and material of the gloves within.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Variable volume, autoclavable.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Boksen for oppbevaring av alle typer utstyr for personsikkerhet på arbeidsplassen.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Variabelt volum, autoklaverbar.
Artikkenummer: (611-3119)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Glove boxes holder in durable resin to resist to harsh cleaning solutions.
UOM:  1 * 3 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fremstilt av 6 mm hvit PVC.
Artikkenummer: (211-0371)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These wall-mountable glove box holders are made from polystyrene with Microban® additive.
UOM:  1 * 3 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 253
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste