  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
dispensere-for-sape-og-kremer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Artikkenummer: (115-2098)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Holdbar såpedispenser for bruk med skumsåpe. Kan monteres på veggen.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (KIMB11329)
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Denne hvite dispenseren er ideell for lette, generelle og tunge bruksområder i industrien.
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   De manuelle dispenserne er enkle dispensere til generelle såper og rengjøringsmidler.
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   The white antimicrobial hand cleansing dispenser is ideal for use in industry, offices, medical rooms and laboratories, food processing and manufactur...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 47
  1  2  3  4  5  6  Neste