  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Narkotester
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/54/18945154.jpg
Narkotika testsett, forskjellige typer narkotester og hurtigtester for saliva, urin, blod eller pustetester. VWR har mange forskjellige tester og testkit for narkotikapåvisning.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dette settet gir en praktisk metode for screening av mistenkelig materiale for narkotika.
Metoden og reagensene er utviklet ved Laboratory of the...
HMS
Artikkenummer: (321761U)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   This kit comprises materials for 40 tests.
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Produsent:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Opp til 10 ulike stoffer kan avdekkes i et multipanel. Spesialtilbud er også tilgengelig avhengig av mengde. Kontakt ditt lokale VWR-kontor for mer in...
HMS
Produsent:  SURESCREEN
Beskrivelse:   These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
Produsent:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Ved fortynning/forfalskning manipuleres en urinprøve for å få andre testresultater. Fortynning ved å drikke masse vann brukes også for å få falske neg...
UOM:  1 * 25 Items
Artikkenummer: (SUREBUS)
Produsent:  SURESCREEN
Beskrivelse:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (720-1332)
Produsent:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Standard collection cup for urine screening. Suitable for all urine drugs of abuse screening products, except the Integrated Cup. Specifically chosen ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SURESCREEN
Beskrivelse:   The multicassette tests for up to 12 several drugs simultaneously, and is very easy to use. The urine sample is added to the sample well with the pipe...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 24
  1  2  3  Neste 