Du søkte etter: Hørselvern
VWR har robuste og behagelige hørselvern, noen av modellene har radio eller støyfiltrering. Hørselsvern brukes til å beskytte mot farlig støy. Øreklokker kan brukes komfortabelt hele dagen takket være den justerbart hodebånd  og bekveme materialer. Velg mellom hørselsvern med lyddemping, radio og lydbehandlingsteknologien, avhengig av dine behov. Robuste hørselsvern  er tilgjengelig i ulike farger for daglig bruk, selv i vanskelige forhold.
VWR har robuste og behagelige hørselvern, noen av modellene har radio eller støyfiltrering. Hørselsvern brukes til å beskytte mot farlig støy. Øreklokker kan brukes komfortabelt hele dagen takket være den justerbart hodebånd og bekveme materialer. Velg mellom hørselsvern med lyddemping, radio og lydbehandlingsteknologien, avhengig av dine behov. Robuste hørselsvern er tilgjengelig i ulike farger for daglig bruk, selv i vanskelige forhold.
47  treff i ditt søk
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: 3M
Beskrivelse: The lightweight Peltor™ Optime™ I earmuffs provide a moderate level of attenuation that meets the needs of the majority of industrial applications.
Produsent: 3M
Beskrivelse: Rechargeable battery pack for use with specific 3M™ Peltor™ headsets.
Artikkenummer: (MMMAHY79)
Produsent: 3M
Beskrivelse: These hygiene kits include replacement ear cushions, foam liners and rings. For use with variety of Peltor™ products, including ProTac, Tactical™ XP, ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: 3M
Beskrivelse: Hygienesett for hørselsvern Peltor™ Optime™ I
Artikkenummer: (MMMAMRX214AWS6)
Produsent: 3M
Beskrivelse: The 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X headset is a Bluetooth® headset with noise-cancelling boom microphone that connects to a mobile phone for hands-free call...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Produsent: 3M
Beskrivelse: Disse hørselvernene er utviklet for bruk i miljøer med ekstremt høy støy, særlig de som domineres av lavfrekvenslyd. De er basert på en teknologi som ...
Produsent: 3M
Beskrivelse: Optime™ II earmuffs are available in various designs for different requirements: With foldable headband, neckband or as a helmet attachment.
Artikkenummer: (MMMAM2RX7A)
Produsent: 3M
Beskrivelse: This high-attenuating over-the-head hearing protection headset incorporates an electronic level dependent AM/FM radio receiver with approximately 70 h...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MMMAMT73H7P3E441EU)
Produsent: 3M
Beskrivelse: Peltor™ LiteCom plus headsets are robust hearing protectors with a built-in analogue two-way communication radio, noise cancelling dynamic microphone,...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MMMAHY220)
Produsent: 3M
Beskrivelse: 3M™ PELTOR™ hygiene kits communication headsets help users maintain the correct levels of protection, comfort, and hygiene.
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: 3M
Beskrivelse: ProTac™ III hearing protector helps protect against harmful noise, while allowing ambient sounds to be heard at a level below 82 dB. It increases the ...
Produsent: 3M
Beskrivelse: These hygiene kits include replacement gaskets and earmuffs that can be replaced in a few easy steps. For use with the hearing protection of the 3M™ P...
Produsent: 3M
Beskrivelse: kombinerer førsteklasses beskyttelse med topp komfort. De kan leveres med hodebånd eller som hjelmmonterte versjoner og har en rekke dempingsnivåer so...
Produsent: 3M
Beskrivelse: The Peltor™ WS™ LiteCom Plus Headset is available in multiple mounting styles, and features an integrated pre-programmed analog two-way radio, Bluetoo...
Artikkenummer: (111-2215)
Produsent: 3M
Beskrivelse: These earmuffs offer a smooth, level-dependent hearing protection function that electronically cuts off abrupt, loud sound. They rapidly detect loud i...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom