Ørepropper med bøyle, PerCap®
Leverandør: Honeywell Safety
111-3581EA 87 NOK
111-3581
Ørepropper med bøyle, PerCap®
Ørepropper Ørepropper med bøyle
Denne sammenleggbare hodebøylen har myke skumgummipropper og komfortabel passform.
  • Perfekt løsning når du trenger midlertidig hørselsbeskyttelse
  • Lette og sammenleggbare
  • Øreproppene kan enkelt puttes i lommen når du ikke trenger dem
SNR: 24 dB
Sertifiseringer: EN 352-2
Leveringsinformasjon: Leveres med oppbevaringseske.