Engangsørepropper, 1120/1130
Leverandør: 3M
111-0037EA 880 NOK
MMMA1120 MMMA1130
Engangsørepropper, 1120/1130
Disse er laget av et hypoallergenisk skummateriale som utøver lite trykk på øregangen, og øker derfor komforten.
SNR: 34 dB
Sertifiseringer: EN 352-2
NB: * One size fits all.