  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (16)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Ekstraksjonshylser
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/10/18945210.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ren cellulose. Egnet for alle typer ekstraktorer (Soxhlet, Büchi, Gerhardt med mer).
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extract...
Produsent:  ROBU GLASFILTER
Beskrivelse:   Borosilicate glass 3.3.
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   High-purity Whatman quartz thimbles from GE support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature resist...
UOM:  1 * 10 Items
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution ...
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   GE’s Whatman 603G borosilicate glass fibre thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxh...
Artikkenummer: (WHAT2811-308)
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Standard glass microfibre thimbles
UOM:  1 * 25 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 15
  1  2  Neste 