  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (16)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Ansiktsskjermer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/66/18709566.jpg
VWR har ansiktsskjermer til beskyttelse mot kjemikaliesprut og varme. VWR har ansiktskjermer i acetat eller PC som er lette, støtsikre, kjemikaliebestandige, med plass til vernebriller eller vernemaske på insiden av skjermen. Ansikstkjermene kan også ha ekstra funksjoner som duggsikker, ripe- og UV-beskyttelse.Ansiktsskjermer av polykarbonat har høyest kjemikalieresistens og varmebestandighet, mens skjermer av acetat er betre med tanke på dugg og riper. Ansiktisvisir kan enkelt taes av og på hjelmer og hodebånd. Det fins også sveisemasker.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (111-1024)
Produsent:  Bollé Safety
Beskrivelse:   This protective face shield, with PC lens, provides protection against UV rays and short circuit electric arcs.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bollé Safety
Beskrivelse:   Vippefrontbeskytter med justerbar hodedel.
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Clear PC visor with sun shield. Compatible with all Peltor™ Helmets.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  UVEX
Beskrivelse:   Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
Produsent:  UVEX
Beskrivelse:   Lett ansiktsskjerm laget av slitesterk plast med nakkestøtte og 1 mm tykk acetat-skjerm.
Artikkenummer: (478-3180)
Produsent:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Beskrivelse:   Protective visor, cryogenic, Protective visor, Klar
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   Interchange™ is a comprehensive range of head and helmet-mounted face shields and carriers. The complete range of helmet-mounted face shield carriers ...
Produsent:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   Designed to fit the Style 600 safety helmets, HXSPEC attaches quickly and easily to the helmet headgear, retracting into the shell when not in use.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Neste