Du søkte etter: Filter
VWR har det meste innen filterpapir, membranfilter, sprøytefilter, glassfiberfilter, kvalitativt og kvantitivt filterpapir. Filterene kommer i forskjellige former, inkludert in-line filter, papirskiver, små kapsler og store ventilasjonspaneler.
VWR har det meste innen filterpapir, membranfilter, sprøytefilter, glassfiberfilter, kvalitativt og kvantitivt filterpapir. Filterene kommer i forskjellige former, inkludert in-line filter, papirskiver, små kapsler og store ventilasjonspaneler.
812  treff i ditt søk
SearchResultCount:"812"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
Artikkenummer: (66884-U)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Designed for extracting large volumes of aqueous samples. Suitable for EPA methods and environmental methods.
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (57171.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Solid phase extraction disks provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from dri...
UOM: 1 * 24 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Typical applications are clarification, sterile filtration, sample preparation and sterile venting.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bindemiddelfrie glassfiberfiltre med høye gjennomstrømningshastigheter, høy bærekapasitet, høy termisk toleranse og svært god bunnfallsretensjon.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Filterkassett, VWR®, Polerpatron for TU-systemer
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PS funnel and collection reservoir. Systems for vacuum filtration of aqueous solutions including cell culture media, buffers or other biological fluid...
Tilbud
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Disse sprøytefiltrene er spesielt utviklet for bruk av kromatografiprøver og optimalisert for å gi de mest konsistente resultatene med mindre ekstrahe...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These vacuum filter units are very useful in large volume samples separation and purification.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cyto strips made of filter board for cytocentrifuges. Absorption of excess liquids from the staining of samples in cytologic analysis. Can be used in ...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: These filters are made from 100% PEEK.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These units are ideal for minimising unnecessary transfers by filtering directly into the centrifuge tube.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Designed for the preparation of buffers, tissue culture media, microbiological media and other biological fluids. These vacuum filtration systems feat...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 812
no targeter for Bottom