Du søkte etter: Flasketoppfilter
32  treff i ditt søk
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PS funnel and collection reservoir. Systems for vacuum filtration of aqueous solutions including cell culture media, buffers or other biological fluid...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Designed for the preparation of buffers, tissue culture media, microbiological media and other biological fluids. These vacuum filtration systems feat...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These vacuum filter units are very useful in large volume samples separation and purification.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These units are ideal for minimising unnecessary transfers by filtering directly into the centrifuge tube.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Cellulosenitratmembran uten Triton X, PS-hus. Sterile engangsfiltre for sterilisering,rensing og forfiltrering av buffere, kulturmedier og vannholdige...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Membran av celluloseacetat uten overflateaktive stoffer (SFCA), PS-hus. Ideell til cellekultur, med lav dproteinbining.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Hydrophilic PES membrane, PS graduated housing. Ideal for biological and pharmaceutical sterilisation requirements. Universal tissue culture membrane ...
Tilbud
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Filtermedia: Supor® (hydrofilt polyetersulfon), hus: akryl, luftehull: 0,2 µm PTFE. Filtrering med positivt trykk av vannholdige laboratorieløsninger....
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Nylonmembran, PS-hus. For spesielle bruksområder. Inneholder ingen fuktemidler og har svært lavt innhold av ekstraherbare stoffer og utmerket resisten...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PES membran, PS hus. Membranfiltertrakt for flasker med gjenger 33 eller 45.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Cellulose nitrate membrane, upper: PP, lower: PS. Ready to use for microbial analysis, water quality or environmental testing.
Artikkenummer: (513-1402)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These filters are particularly useful for large volume microbiological QC samples.
UOM: 1 * 12 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Vacuum filters with multi-stage hose connector with integrated lock screw for connecting vacuum tubing with Int.Ø 6 mm or 8 mm. The filters are produc...
Artikkenummer: (514-0590)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Rapid-Flow™ PES-membran, PS-hus. Det optimale valget for arbeid med vevskulturer i mindre volumer. Gir rask og ren filtrering av 20 til 50 ml med...
UOM: 1 * 12 Items
Artikkenummer: (513-1275)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Flasketoppfiltre, Nalgene®, PS, Membran: PES, Sterilt, Complete unit, Kapasitet: 115 ml, Porestr: 0,45 µm, Membrandiam: 50 mm
UOM: 1 * 12 Items
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Supor® hydrophilic polyethersulphone (PES) membrane; PP housing. VacuCap® filtration device eliminates the need to constantly refill funnel in traditi...
Waste Reducing
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom