  • Kriteria
    • På lager (125)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "Sentrifugefilter"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/13/18945013.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Ideel for konsentrering, rensing og avsalting av peptider, protein, oligonukleotider, DNA og RNA.
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Filtre, sentrifuge, Macrosep®, Advance, Membran: Omega™, MWCO: 1 kD
Produsent:  Biotium
Beskrivelse:   Ultrafiltration can be used to rapidly and easily remove small molecules such as Tris, glycerol and glycine from antibody solutions, or to concentrate...
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Praktisk og pålitelig konsentrering, rensing og diafiltrering av biologiske prøver. Konsentrerer 60 ml prøvevolum til 4 ml på 30 minutter.
Produsent:  SARTORIUS
Beskrivelse:   For 0,5 to 15 ml, polyethersulfone (PES) membrane. For scientists and lab technicians who need to quickly and safely concentrate biological samples.
Produsent:  SARTORIUS
Beskrivelse:   For 0,4 til 2 ml. Denne enheten kombinerer hastigheten til de klassiske Vivaspin®-produktene med liten indre overflate og membranoverflate og gir svær...
Produsent:  SARTORIUS
Beskrivelse:   For 100 til 500 µl, membran: polyetersulfon (PES). Vivaspin® 500-enhetene kan brukes i rotorer med fast vinkel for 2,2 ml sentrifugerør.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 27
  1  2  3  4  Neste