Konisk filterenhet
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG564-0010EA 2550 NOK
NALG564-0010 NALG564-0045 514-0590
Konisk filterenhet
Filter Flasketoppfilter
Rapid-Flow™ PES-membran, PS-hus. Det optimale valget for arbeid med vevskulturer i mindre volumer. Gir rask og ren filtrering av 20 til 50 ml med medier eller buffere.
  • Lav proteinbinding
  • Ikke-toksiske og ikke-pyrogene
Leveringsinformasjon: Leveres montert med 50 ml konisk rør og separat lokk. Inkluderer to gjenbrukbare stativer i hver eske.