  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (10)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "filterholdere"
https://no-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Filterholder, integrert, PC/polysulfon, for diam: 47 mm
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Acetalkopolymer, PTFE-forsegling. Flergangsholder til klaring av små volumer (1 til 10 ml) med sprøyte. Nyttig ved filtrering av biologiske og oftalmi...
Artikkenummer: (516-8942)
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Lagd for partikkelfiltrering av små volumer (10 til 100 ml) med en sprøyte. Sluttfilter i gassfiltreringssystemer.
UOM:  1 * 6 Items
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Filtrerer 24 prøver samtidig på noen få sekunder. Perfekt for HPLC-prøveopparbeidelse.
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Anbefales til filtrering av produkter som aggressive kjemikalier, laboratorieløsningsmidler, cellekulturmedier, oftalmiske produkter, vitaminer, prose...
Artikkenummer: (516-7607)
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Trykkfiltreringstrakt, Rustfritt stål, 200 ml, for diam: 47 mm, Høyde: 164 mm
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (514-4001)
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Filterholdere, SolVac®, PP, for diam: 47 mm
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SARTORIUS
Beskrivelse:   Filterholdere, Combisart®, Rustfritt stål 304, 500 ml, for diam: 50 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 27
  1  2  3  4  Neste