Filtreringsholder, trykk
Leverandør: Sartorius
512-3420EA 22750 NOK
512-3420
Filtreringsholder, trykk
Filterholdere
Holderen kobles direkte til en trykkilde ved filtrering av små volumer. Holderen brukes sammen med en trykktank for filtrering av opptil 5 liter med forholdsvis enkelt filtrerbare væsker (f.eks. bufferløsninger, løsninger for celletellere og vevskulturløsninger).
  • Den store påfyllingsåpningen gjør det enkelt å fylle
  • Kan festes til en trefot ved hjelp av en stålstang som kan skrus inn
  • Med slangenipler