Vakuumfilterholdere
Leverandør: Sartorius
512-3301EA 15175 NOK
512-3301 512-3300
Vakuumfilterholdere
Filterholdere
Til kolonitelling og partikkelinnsamling, spesielt lagd for bruksområder der man er interessert i partiklene eller mikroorganismene som blir igjen på overflaten til membranfilteret. Filterholderen i rustfritt stål sørger for en jevn fordeling av rester.
Kan autoklaveres ved 134 °C
Utgangsdiameter: 10 mm
Sammensetning: deksel, klemme og kran i rustfritt stål