  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (29)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Membranfilterkapsler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/13/18989513.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Til filtrering av væsker som krever forfiltrering, f.eks. media som inneholder serum. Ideelt til løsninger som krever lav proteinbinding. Sikrer steri...
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Egner seg til steril filtrering av medier og buffere i volumer på opptil 20 liter.
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   These filters efficiently process up to 2 litres of chemical and biological fluids. The Supor® membrane has high flow rates and throughputs, and is id...
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Filtration capsules designed for buffers, tissue culture media and other biological fluids.
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Supracap™ 100 depth filter capsules with PP housing are scalable capsules with Seitz® high performance depth filter media. They are suitable for proce...
Artikkenummer: (SPECMK2M204V6N)
Produsent:  Spectrum Laboratories
Beskrivelse:   These Point-of-use microfiltration filters are excellent for water and gas filtration systems. MiniKap® HF filter provides the filtration efficiency o...
UOM:  1 * 6 Items
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Scalable capsules with PP housing and vent and Seitz® high performance depth filter media. Supracap™ 50 capsules are designed for developing and optim...
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Membranfilterkapsler, Fluoroline™, Fluoropolymer resin, Membranmateriale: PTFE, Porestr: 0,05 µm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 43
  1  2  3  4  5  6  Neste 