Trykkfilterenheter, Sartobran®-P
Leverandør: Sartorius
Sartobran®
515-0250EA 21350 NOK
515-0250 515-0162 515-0260 SARP5235307H8-RO-A 515-0164 512-3332 515-0251 515-0163 515-0254 515-0165 515-0253 515-0256 SARP5235307H7-HH-A 515-0255 515-0258 515-0257 515-0259 SARP5232107H1----P SARP5235307H9-OO-A
Trykkfilterenheter, Sartobran®-P
Filter Membranfilterkapsler
Til filtrering av proteinholdige løsninger. Kompatibelt med vannholdige løsninger med pH 4 to 8 og de fleste alkoholer og hydrokarboner.
  • Integritetstestet
PP-hus, membran med to lag av celluloseacetat, kan autoklaveres.
Maks. trykk: 4 bar ved 20 °C.
Kan leveres med en sanitærflens på forespørsel.