  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Membranfiltertrakter, sett
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/14/18989514.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Filtration apparatus with DURAN® borosilicate glass unit, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
Produsent:  Sartorius
Beskrivelse:   BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Pressure filtration devices with a sample loading cylinder are suitable for batch filtration of samples from 20 ml. Devices without infusion cylinders...
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   These vacuum microfiltration assemblies are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. The 47 mm vacuum microfiltration assem...
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   The microbiological filtration system is used for optimal microbiological control using membranes. The design of the system, which consists of an elec...
Artikkenummer: (SCERSP179950-4532)
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   This microfiltration adapter assembly is designed to allow connection of a 47 or 90 mm filtration support base with a straight drip tip to a bottle or...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7