Du søkte etter: Ventilasjonsfilter
24  treff i ditt søk
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Artikkenummer: (590-1511)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These exhaust filters adsorb 99% of all volatile substances, vapours and gases, even organic solvents. They can be used on any HPLC system with multip...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (514-4108)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Rimelig engangfilter som reduserer farene for kontaminering. Ideell til slanger for CO₂-inkubatorer.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Flergangsfiltre med overlegen kvalitet for kritiske bruksområder. Ideelle til bruk sammen med bioreaktorer og fermenteringssystemer og til filtrering ...
Tilbud
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: PressToCheck™ twin filters for the Force®8 half mask and Force®10 full face mask facilitate instant and accurate checking of the face fit before enter...
Artikkenummer: (515-0000)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Filtermedia: 100 g aktivt kull, hus: PC. Fjerner lukt, kolloider og organiske stoffer fra væsker.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: The SCAT V3.0 exhaust filter for safety waste caps guarantees over 90% CTC adsorption for maximum air purity due to three integrated activated carbon ...
Artikkenummer: (514-4115)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Beskytter ventiler og pumper mot skader fra væsker. Beskytter laboratoriepersonell mot mulige biofarer, luftbårne kontaminanter og aerosolkontaminante...
UOM: 1 * 3 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Filter body made of PP with connector (thread GL 14) for b.safe waste caps. Lid with aeration openings and service life indicator with additional labe...
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gases to pass freely while blocking aqueous fluid and a...
New Product
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: PPS screw cap and PTFE body.
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: SCAT exhaust air filters for drums / barrels offer optimal protection against vapors and gases that can escape through opened drums. The high-quality ...
Artikkenummer: (514-4092)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Utviklet for produksjon av bakteriefri luft (HEPA, High Efficiency Particulate free Air) for sterile bruksområder. Porøs membran med høye gjennomstrøm...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Filter body made of PE with connection thread for direct installation on barrels. Lid with aeration openings and label field to monitor service life. ...
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Perfekt til slangekobling av bioreaktorer, fermenteringstanker og ballonger eller steril ventilering av kulturbeholdere. Perfekt for tilkobling av eng...
Tilbud
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom