Du søkte etter: Førstehjelpsutstyr
VWR har et stort utvalg av førstehjelpsutstyr, førstehjelpskit, branntepper, øyevaskeflasker, øyevaskestasjoner, førstehjelpstavler og plaster.
VWR har et stort utvalg av førstehjelpsutstyr, førstehjelpskit, branntepper, øyevaskeflasker, øyevaskestasjoner, førstehjelpstavler og plaster.
111  treff i ditt søk
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (118-1107)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Fremstilt av et komposittmateriale som inkluderer to lag med glassfibermasse og ett lag med flammehemmende folie. Effektiv slukking og beskyttelse. Fo...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (139-0806)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboratory safety showers should be tested once a month to check the functionality and the required water flow rate of 60 L/min. for emergency instanc...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Steril fosfatbufferløsning (4,9 %) for rask og effektiv nøytralisering av syrer og baser.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Elastic fixation bandage made from 54% polyamide and 46% viscose for securing wound dressings and splints and for light compression bandages.
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: This small and modern plaster dispenser is available empty or with 45 elastic plasters for the treatment of minor cuts. Ideal for use in offices, rest...
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Dispenser with elastic finger plasters made from breathable material. The dispenser contains 90 plasters (2 refills) and can be wall-mounted.
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Handy dispenser containing 60 detectable finger plasters which can be wrapped around the finger multiple times. The highly visible blue plasters with ...
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Flaske med steril natriumkloridløsning (0,9%) til øyevask med øyekopp og støvlokk. Bidrar til å forhindre at fremmedlegemer (for eksempel metall- og t...
Artikkenummer: (PLUM4554)
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (118-0545)
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Plaster dispenser with a combination of water-resistant and elastic plasters (45 of each). The plaster dispenser is suitable for both normal and humid...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BRAU9048120)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Elastic, wide-mesh fixation bandage made from 70% viscose and 30% polyamide. For all types of fixation dressings and light support bandages.
UOM: 1 * 20 Items
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Wall-mounted eyewash stations, made in hard plastic, for simple and quick first-aid in case of an eye injury.
Artikkenummer: (118-0477)
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: This wall-mountable dispenser contains 45 elastic plasters and 5 ampoules with 20 ml of 0,9% sterile sodium chloride eyewash solution. The elastic pla...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (118-0549)
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Wound dressing kit for effective first aid of both minor and heavy bleeding. For heavy bleeding, such as the rupture of a main artery, the small wound...
UOM: 1 * 3 Items
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: This plaster dispenser allows quick and hygienic first-aid access, at the centre of the workplace. Pull to retrieve a ready-for-use plaster, and get b...
Artikkenummer: (118-1701)
Produsent: Plum Safety
Beskrivelse: Wall-mounted station containing 1×500 ml eyewash complete with pictogram. Especially suitable for workplaces where on-the-spot rinsing is required.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom