  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Dusjer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/53/18709653.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (118-0280)
Produsent:  KUNSTSTOFF GMBH GRONTZKI UND W
Beskrivelse:   Body safety showers should be tested once a month to check the functionality and the requested water flow rate of 30 l/min in an emergency case. This ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  asecos
Beskrivelse:   These eye showers feature a handle made of fibre glass reinforced polyamide, shower heads covered with rubber protection, leak-tested lids and dust ca...
Produsent:  Broen
Beskrivelse:   Body shower with self-draining head and pull rod. In brass with chemical resistant polycoating.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Broen
Beskrivelse:   Wall-mounted eye showers with two shower heads in brass with chemical resistant polycoating.
Produsent:  Broen
Beskrivelse:   Table-mounted, swing down eye shower in brass with chemical resistant polycoating.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Broen
Beskrivelse:   Eye showers for wall-mounting. With one or two 45° shower heads.
Produsent:  Broen
Beskrivelse:   Eye/face shower with two heads in brass with chemical resistant polycoating and stainless steel bowl.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Broen
Beskrivelse:   Modular body shower for wall-mounting. In brass and stainless steel with chemical resistant red polycoating. With self-draining shower head for flexib...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 27
  1  2  3  4  Neste