Du søkte etter: Cellekulturkolber
28  treff i ditt søk
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (391-0310)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
Artikkenummer: (391-0340)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Artikkenummer: (391-0370)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (734-5057)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC, klar med hvite PP-skrulokk, PTFE-omrører og mikseelement i PP/TFE.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (734-5055)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC, klar med hvite PP-lokk.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Artikkenummer: (710-4100)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Clear PC.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (734-0880)
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Vevskulturflaske, silikonisert borsilikatglass, for bruk med den biologiske røreren for MCS-plattformen, ideell til suspensjon av cellekulturer med re...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Culture flask, made up of PYREX® borosilicate glass with white enamel markings. Compatible with shaker equipment.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom