Du søkte etter: Ståkolbe
17  treff i ditt søk
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilikatglass, klart 3.3.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass, clear.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borsilikatglass, 3.3, klart.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Produsent: Kavalier
Beskrivelse: Made of borosilicate glass.
Artikkenummer: (458-0048)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Kavalier
Beskrivelse: Made of borosilicate glass.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, wide mouth.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Artikkenummer: (WITG5.514.010)
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom