Oppsamlingskolbe
Leverandør: Lenz
531-0822EA 4125 NOK
531-0822 531-0823 531-9146 531-0821 531-0826 531-9144 531-0827 531-9145 531-0824 531-9142 531-0825 531-9143
Oppsamlingskolbe
Kolber Kolber, rotasjonsfordamper
DURAN®, borosilicate glass, clear or plastic-coated.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Rundkolbe med kuleslip KS 35/20, for rotasjonsfordampere. Finnes også plastbelagt.