Gjennomstrømningsindikator
Leverandør: Kartell
229-0576EA 600 NOK
229-0576
Gjennomstrømningsindikator
Flytindikatorer
Strømningsindikatorer av styrenakrylnitril (SAN) gir tydelig optisk strømningsvisning ettersom rotasjonshastigheten til kulen er proporsjonal med strømningshastigheten.
  • For væskestrømmer fra 50 ml/minutt i horisontal posisjon og 140 ml/minutt i vertikal posisjon
  • Minste luftstrøm 3 liter/minutt i horisontal posisjon og 8 liter/minutt i vertikal posisjon
Ytre diameter på slangeoliven: 6,5 - 10 mm
Mål: 102×14×52 mm
NB: Må ikke brukes til etsende væsker eller ved temperaturer over 50 °C.