Du søkte etter: Trakter
VWR har et stort utvalg av trakter i plast, glass og rustfritt stål spesialisert for ulik bruk, eksempelvis: Buchner trakt, filtreringstrakt, dråpetrakt, pulvertrakt, filtertrakt, sfærisk, sylindrisk og konisk skilletrakt, sikkerhetstrakt og filterdigel.
VWR har et stort utvalg av trakter i plast, glass og rustfritt stål spesialisert for ulik bruk, eksempelvis: Buchner trakt, filtreringstrakt, dråpetrakt, pulvertrakt, filtertrakt, sfærisk, sylindrisk og konisk skilletrakt, sikkerhetstrakt og filterdigel.
301  treff i ditt søk
SearchResultCount:"301"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, translucent.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass, with NS-PE stopper.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass with NS-PE stopper.
Artikkenummer: (720-1999)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
UOM: 1 * 600 Items
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borsilikatglass, med NS-PE-propp.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borsilikatglass, klar, med PTFE-hane.
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Polyphenylsulfone, autoclavable.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PP, klar.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borsilikatglass, med NS-PE-propp.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borsilikatglass, klar, med PTFE-hane.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: The strong and electrically conductive safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liq...
New Product
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 301
no targeter for Bottom