Du søkte etter: Membranfiltertrakter, trakter
30  treff i ditt søk
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Borsilikatglass, aluminiumsklemme, kan autoklaveres.
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Borsilikatglass, aluminiumsklemme.
New Product
Artikkenummer: (516-7017)
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Borsilikatglass, med PTFE-ring, kan autoklaveres.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Bruksklare, engangs filtertrakter til mikrobiologisk analyse. Filtreringsmembran Ø 47 mm. Eliminerer behovet for rengjøring og sterilisering som kreve...
Artikkenummer: (516-8930)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Rustfritt stål, kan autoklaveres.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: PC, kan autoklaveres.
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Produktet består av prøvebeholder og filtertrakt, alt i én enhet. Ikke nødvendig å overføre prøven fra beger til engangstrakt og risikere kontaminerin...
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Polyfenylsulfon, kan autoklaveres.
Artikkenummer: (516-8929)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Rustfritt stål, kan autoklaveres.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Rustfritt stål, kan autoklaveres.
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Borsilikatglass, aluminiumsklemme, silikonlokk, kan autoklaveres.
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Ideal for concentrating organisms in fluid samples. Flat, smooth surface allows for easy elution of organisms or particulate. Collection of organisms ...
Tilbud
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Praktisk og rimelig alternativ til sterilitetstesting i isolatorer.
Tilbud
Artikkenummer: (516-8931)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Base, type 304 stainless steel
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom