Filterholder, vakuum, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
516-0613EA 7575 NOK
516-0613 511-0137 512-0641 516-0615 516-0616 516-0614
Filterholder, vakuum, Whatman™
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Borsilikatglass 3.3
Egner seg til filtrering av vannholdige og organiske løsningsmidler
Traktforseglingen sikrer at prøven ikke går utenom membranen og at partikler fanges opp på membranens overflate.