Filtertrakt, Microcheck® II
Leverandør: Pall Laboratory
MicroCheck® II
516-0201EA 1395 NOK
516-0201 516-0202 516-0203 516-0204
Filtertrakt, Microcheck® II
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Membran: GN Metricel® (blandede celluloseestere), Metricel® svart (modifisert polyetersulfon), steril.
Trakten kan løsnes fra sokkelen ganske enkelt ved å trykke på den
Kan gjøres om til en petriskål for kultivering
Klar til å brukes direkte på en filtermanifold uten adaptere
Gammabestrålt
Bruksområdene omfatter produkttesting av ferdige drikkevarer for mikrobiologisk kontaminering, overvåke prosessforhold for biologiske belastningsnivåer, evaluering av råmaterialer som siruper, smakstilsetninger, vann og andre flytende tilsetninger for mikrobiologisk innhold.
Utvendige graderinger i henhold til standardmetodene for analyse av vann og avløpsvann