Filtertrakt, engangs, MicroFunnel™ ST
Leverandør: Pall Laboratory
MicroFunnel™
516-9095EA 2129 NOK
516-9095 516-9094 516-9097 516-9096 515-0181
Filtertrakt, engangs, MicroFunnel™ ST
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Praktisk og rimelig alternativ til sterilitetstesting. Ideell til kvalitetskontrollanalyse av vannholdige væsker i farmasøytisk produksjon og til testing av bakteriell kontaminasjon.
Filtreringsareal: 13,46 cm²
Maks. temperatur: GN-6 Metricel®: omgivelsestemperatur
Supor®: 90 °C
Ø×H:
100 ml: 61×76 mm med deksel
300 ml: 87×89 mm med deksel
Membraner:
GN-6 Metricel®: blandede celluloseestere, hvit
Supor®: hydrofilt polyetersulfon, hvit