Filtertrakt, med klemme, Nalgene®
Leverandør: Thermo Scientific
Nalgene®
516-0576EA 4175 NOK
516-0576
Filtertrakt, med klemme, Nalgene®
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Polysulfone funnel with aluminium clamp
  • Tight fit prevents bypass even after autoclaving
  • Reservoir graduated from 100 to 250 mL in 25 mL increments
  • Aluminum clamp allows one-handed operation and easy membrane replacement
Gradert 250 ml filtertrakt av polysulfon med lokk av PPCO. Filterdiameter 47 og 50 mm, klemme, lokk og gummipropp med hull er inkludert. Kan brukes med filterflaske eller manifold.
Bestillingsinformasjon: Includes: Rugged polysulfone funnel; polypropylene copolymer cover with three ports, three friction-fit TPE caps; support plate for 47 mm membrane; silicone gasket; No. 8 stopper (0.5625" hole); aluminum clamp.