Filterholder, vakuum
Leverandør: Sartorius
516-7017EA 13175 NOK
516-7017
Filterholder, vakuum
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Borsilikatglass, med PTFE-ring, kan autoklaveres.
Inhoud van trechter 250 ml, met filtraatfles van 1000 ml.