Filterholder, vakuum
Leverandør: Sartorius
516-7017EA 13975 NOK
516-7017
Filterholder, vakuum
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Borsilikatglass, med PTFE-ring, kan autoklaveres
Til fjerning av partikler fra løsningsmidler for analytisk bestemmelse og rensing av løsninger. I kombinasjon med løsningsmiddelresistente, hydrofile RC-membraner med Ø 50 eller 47 mm er de ideelle til filtrering og avgassing av løsningsmidler og løsningsmiddelblandinger for HPLC, GC og AA.
Inhoud van trechter 250 ml, met filtraatfles van 1000 ml.