Filtertrakt
Leverandør: Pall Laboratory
516-8929EA 25100 NOK
516-8929
Filtertrakt
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Rustfritt stål, kan autoklaveres
Til vakuumfiltrering. Optimal kjemisk resistens. Enkel montering.
Filtreringsareal: 9,6 cm²
Total Ø×L: 66×163 mm
NB: Merk: Anbefales ikke til bruk sammen med flyktige væsker eller svært rene drivstoffer, da utladningen av statisk elektrisitet kan forårsake eksplosjon.