Du søkte etter: Sikkerhetstrakter
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse: Stainless steel.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Safety funnel, Static dissipative funnel with grounding cable, sieve, splash guard, ball valve and 2× Ø 36 mm filling tubes, PE, Gjenge: S70
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: b.safe funnels with level control are made of electrically conductive dissipative PE-EX and suitable for use with flammable liquids. Electrically cond...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Funnel made of PE or static dissipative PE-EX for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its freely turna...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Funnel made of PE for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its threaded connection that is safely fixed...
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: The strong safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liquid waste due to its combina...
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: Collect your laboratory waste with our 'Jan' Universal Waste Hub, the smart all-in-one solution for liquid waste. It is a clever combination of lid fu...
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: The strong and electrically conductive safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liq...
New Product
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: Safety funnels with hinged lid cap, sieve and safety lance.
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: Galvanised steel, 18-gauge, with electrostatically applied epoxy powder coat paint.
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: Burpless design vents during pouring for fast, smooth flow with no dangerous splashback.
Produsent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse: Stainless steel safety funnels with hinged lid and butress thread S 56×4.
Artikkenummer: (DUEH5.08.001)
Produsent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse: These stainless steel safety funnels with seal are designed to be used with Düperthal safety containers.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (DUEH3.80.001)
Produsent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse: Stainless steel 1.4571, unpolished.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE funnels and covers, with PP closure and funnel adapter, PTFE vent membrane.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom