Hansker, neopren, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Leverandør: Ansell
Microflex® NeoTouch®
112-0034EA 615 NOK
112-0034 112-0031 112-0030 112-0033 112-0032 112-0028 112-0027 112-0029
Hansker, neopren, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Hansker
  • Forhindrer type I-allergier og hudreaksjoner
  • Svært god komfort, på linje med latex
  • Innerbelegg i polyuretan gjør dem enkle å ta på
  • Fingertupper med strukturert overflate gir godt grep under både tørre og våte forhold
  • Grønnfargen gjør at de er enkle å få øye på
Ideelle for industriell bruk i farmasøytisk og kjemisk industri, for laboratoriearbeid og analysearbeid.
Sertifiseringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kat. III; AQL 1,5.