Kjemisk resistente hansker, AlphaTec® Solvex® 37-900
Leverandør: Ansell
AlphaTec® Solvex
112-0971EA 145 NOK
112-0971 112-0972 112-0970 112-0968 112-0969
Kjemisk resistente hansker, AlphaTec® Solvex® 37-900
Hansker
Disse bomullsfôrede hanskene har et spesielt nitrilbelegg og en strukturert overflate som sikrer godt grep.
  • Density tested
  • Anatomical design, reduces hand fatigue
  • Sanitised/Actifresh: Contains fungicidal and bacteriostatic agent to maintain hand hygiene and protect against skin irritation
Perfekt for kjemisk behandling, produksjon av halvledere og jordbruk (håndtering av insektsmidler).
Sertifiseringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.