Chemical resistant gloves, Showa CHM
Leverandør: Showa
Chem Master®
The unsupported neoprene over natural rubber gloves are resistant to acids, alcohols, oils, caustics, animal fats and petroleum based solvents.
  • 100% cotton flock lining absorbs perspiration
  • Excellent tear, puncture and abrasion resistance
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Surface provides good grip and wet substances can be repelled
  • Wrist well protected
  • Low-soil colour
Ideal for use in the chemical, automotive and metal industry.
Sertifiseringer: EN 374-2/3, EN 388 (2021); Cat. III
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Glove size Farge Lengde Tykkelse Fp Art.nr Antall
S svart/blue 305 0,66 12 PAIR 112-3270
M svart/blue 305 0,66 12 PAIR 112-3271
L svart/blue 305 0,66 12 PAIR 112-3272
XL svart/blue 305 0,66 12 PAIR 112-3273
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Ambidekstral/håndspesifikk Håndspesifikk
Engangs/flergangs gjenbrukbar
Overflate Tractor tread
Type mansjett Perlebesatt
EN norm EN 374-2/3, EN 388 (2021)
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall