Knitted gloves, Tiger Paw® 76-301
Leverandør: Ansell
Tiger Paw®
Made from knitted polyester coated with cotton, Tiger Paw® offers many of the features and benefits of Tri Grip™ at a more economical price. This heavier construction ensures a more robust glove for heavier applications.
  • Seamless construction avoids irritation to fingers caused by seams
  • Elastic wrist ensures glove remains in constant fixed position
  • Knitted construction allows the air to circulate thus reducing perspiration
  • PVC polka dots provide a secure grip without loss of dexterity
  • Machine washable at 40 °C
Sertifiseringer: EN 388:2016 (214XB), Cat. II
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Glove size Farge Lengde Pakket Fp Art.nr Antall
7 beige/blue 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3607
8 beige/blue 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0299
9 beige/blue 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0300
10 beige/blue 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3606
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Modell 76-301
Ambidekstral/håndspesifikk Håndspesifikk
Engangs/flergangs gjenbrukbar
Liner material Polyester/bomull
Overflate Dot coating on palm
Gauge 13
Type mansjett Strikket håndledd
EN norm EN 388:2016 (214XB)
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall